Learn More
Miele Professional™ Service-Laborwaschanlage – Jährliche Wartung und Neukalibrierung
Artikelnummer. 30764754 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Laborscheiben
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
30764754 Laborscheiben 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30764754 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 11052740
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Die transparente Dokumentation der definierten Parameter liefert die notwendige Konformitätsdokumentation für Labore.
  • Die jährliche Wartung kombiniert typischerweise zwei entscheidende Elemente: Vorbeugende Wartung und Kalibrierung/Funktionsprüfung
  • Kalibrierung, Dokumentation und Funktionsprüfung von Messsystemen und -komponenten sowohl innerhalb der Maschine als auch in Peripheriegeräten
  • Überprüfung, ob die Maschinen- und Programmparameter eingehalten werden, um die Maschine in einem qualifizierten Betriebszustand zu halten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Laborscheiben
Produkttyp Wartungsprogramm