Learn More
Sesamöl, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11460961 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 L
Packungsgröße:
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460961 1 L -
11450961 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460961 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215662191
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-74-0
Synonym Benne oil, Teel oil
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesame oil
Dichte 0.915-0.925g/mL
Menge 1 L
Physikalische Form Oily Liquid