Learn More
Sesamol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448673
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11448673 250 g 250 Gramm
11428673 10 g 10 Gramm
11438673 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448673 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10453.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 533-31-3 | C7H6O3 | 138.122 g/mol
Sesamol has good antioxidant activity. Sesamol has potential protective effects against free radicals as well as some antifungal activity. Sesamol can also be used as an intermediate in the preparation of antidepressants such as Paroxetine (P205750). Sesamol has been found to be an antioxidant that may prevent the spoilage of oils. It also may prevent the spoilage of oils by acting as an antifungal. It is also used in ayurvedic Medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sesamol hat eine gute antioxidative Wirkung. Sesamol hat potenzielle Schutzeffekte gegen freie Radikale sowie einige antimykotische Aktivitäten. Sesamol kann auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Antidepressiva wie Paroxetin (P205750) verwendet werden. Sesamol ist nachweislich ein Antioxydans, das den Verderb von Ölen verhindern kann. Es kann als Antimykotikum auch den Verderb von Ölen verhindern. Es wird auch in der ayurvedischen Medizin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Wasser (teilweise) und Dichlormethan (25 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 533-31-3
Summenformel C7H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.122
MDL-Nummer MFCD00005827
InChI-Schlüssel LUSZGTFNYDARNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym sesamol, 3,4-methylenedioxy phenol, 5-hydroxy-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenol, 2h-1,3-benzodioxol-5-ol, 3,4-methylendioxyphenol, methylene ether of oxyhydroquinone, phenol, 3,4-methylenedioxy, 5-benzodioxolol, unii-94iea0nv89
PubChem CID 68289
ChEBI CHEBI:9126
IUPAC-Name 1,3-Benzodioxol-5-ol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesamol
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Siedepunkt 113°C to 116°C (2 mmHg)
Menge 250 g
Beilstein 127405
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,water (partly),and dichloromethane (25mg/ml).
Formelmasse 138.12
Reinheit (%) 98%