Learn More
Satz mit 3 QC-Prüfmustern in PE-Scheiben: Br, Cd, Cr, Hg, Pb
Artikelnummer. 30314258
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30314258 Je 1
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314258 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGROHSPESET1D
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
CAS 7726-95-6, 7440-43-9, 7440-47-3, 7439-92-1, 7439-97-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromine∣Cadmium∣Chromium∣Lead∣Mercury
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und andere analytische Instrumente
Lösungstyp Matrixmaterial
Element Mehrere Elemente
Solvent or Matrix Polyethylen
Industry Type Petrochemische Tests
Menge Je 1