Learn More
Novus Biologicals™ SET Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30067212 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30067212 100 μg 100 Mikrogramm
30067217 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30067212
Lieferant: Novus Biologicals™ NBP330918100ug
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
SET Polyclonal antibody specifically detects SET in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SET
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot : 1:400
Zusammensetzung Phosphate buffered saline
Gen-Alias 2PP2A, HLA-DR-associated protein II, I2PP2A, I-2PP2A, IGAAD, Inhibitor of granzyme A-activated DNase, inhibitor-2 of protein phosphatase-2A, IPP2A2, PHAPIITAF-I, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, protein phosphatase type 2A inhibitor, protein SET, SET nuclear oncogene, SET translocation (myeloid leukemia-associated), TAF-IBETA, Template-activating factor I, Template-Activating Factor-I, chromatin remodelling factor
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide derived from the human SET protein
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6418
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG