Learn More
Dieselöl und Mineralöl mischen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 x (3 x 1 mL)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30312615 2 x (3 x 1 mL)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312615 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DRECA03009020
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material No. 2 Diesel Oil
CAS 68334-30-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile No. 2 Diesel Oil
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym Fuels, diesel, Diesel fuel oil, Diesel oil, Diesel oil (petroleum), Diesel test fuel, HRD 76, NATO-F 76, Diesel fuel
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Umweltanalytik
Menge 2 x (3 x 1 mL)