missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ SET Recombinant Protein
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | AAH32749.1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gen-ID (Entrez) | 6418 |
| Molekulargewicht | 56.21 |
| Name | SET (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH-Bereich | 8 |
| Vorbereitungsmethode | In vitro wheat germ expression system |
| Reinigungsverfahren | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Qualitätskontrollen | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?