Learn More
Interscience™ Satz Tygon™ Schläuche für Pumpenkopf
Artikelnummer. 12818291
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4,8 mm
6,4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
12818291 4,8 mm 1 Stück
17860087 6,4 mm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12818291 Lieferant Interscience™ Lieferanten-Nr. 513011
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
20 cm lang Tygon™ Schläuche zur Verwendung mit DiluFlow und FlexiPump-Pumpenköpfe.
  • Durchsichtig
  • Flexibel Tygon™ Schläuche
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschlauch
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hinzufügen von Schläuchen zu Dilutorpumpen
Zur Verwendung mit (Geräte) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro
Menge 6 Schläuche/Set
Innendurchmesser (metrisch) 4,8 mm