missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SETD6 Polyclonal antibody specifically detects SETD6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SETD6 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | SET domain containing 6, SET domain-containing protein 6 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 301-473 of human SETD6 (NP_001153777.1). EPYPDNTDDTADIQMVTVREAALQGTKTEAERHLVYERWDFLCKLEMVGEEGAFVIGREEVLTEEELTTTLKVLCMPAEEFRELKDQDGGGDDKREEGSLTITNIPKLKASWRQLLQNSVLLTLQTYATDLKTDQGLLSNKEVYAKLSWREQQALQVRYGQKMILHQLLELTS |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?