missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sethoxydim, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sethoxydim |
| CAS | 74051-80-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Sethoxydim |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C17 H29 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2-[1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, ARD 34/02, Alloxol S, BAS 9052, BAS 90520H, BASF 9052, Cyethoxydim, Expand, Expand Plus, Fervinal, Fervinal plus, Grasidim, NP 55, Nabu, Nabu S, Poast, Poast Plus, Segment, Sertin, Sethoxydim |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H29NO3S/c1-5-8-14(18-21-6-2)17-15(19)10-13(11-16(17)20)9-12(4)22-7-3/h12-13,19H,5-11H2,1-4H3 |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CCCC(=NOCC)C1=C(O)CC(CC(C)SCC)CC1=O |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?