Learn More
BD Biosciences™ Setup Beads (CE/IVD)
Artikelnummer. 15886379 Alle ansehen BD Biosciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15886379 25 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15886379 Lieferant BD Biosciences™ Lieferanten-Nr. 658620
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Einstellung von Spannungen, die für den BD Mehrfarben-Röhrenassay geeignet sind, bei Verwendung mit einem entsprechend ausgestatteten BD™ Durchflusszytometer und einer Software, die für die in-vitro-Diagnostik bestimmt ist.
  • Stellen Sie die für den BD Mehrfarben-Röhrenassay geeigneten Spannungen ein.
  • Fluoreszierende Partikel, die zur Einstellung von Photomultiplier-Röhrenspannungen (PMTVs) des Zytometerdetektors beim BD-Mehrfarben-Röhrenassay verwendet werden.
  • PMTVs werden manuell angepasst, um die BD OneFlow Setup Beads auf ihre chargenspezifischen mittleren Zielbereiche der Fluoreszenzintensität (MFI) für alle Fluoreszenzparameter zu platzieren.
  • Lysiertes gewaschenes Blut (LWB) wird verwendet, um die FSC- und SSC-Spannungen des Zytometers auf einen Zielwertbereich einzustellen.
  • Die Detektoreinstellungen werden anschließend als Anwendungseinstellungen gespeichert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Ein Fläschchen mit BD OneFlow Setup Beads, monatlicher MFI-Zielbereichskarte, täglicher MFI-Zielbereichskarte
Anzahl Tests 25 Tests
Menge 25 Tests
Stabilität Nach der Verdünnung sind die Beads 1 Stunde bei 18 °C bis 25 °C und 8 Stunden bei 2 °C bis 8 °C stabil
Produkttyp Fluoreszierende Polystyrol-Beads