Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenCompact™ Duo S213 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 15666434 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
S213 -Meter (nur Messgerät)
S213-Standardkit:
S213-Wasserkit:
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
15666434 S213 -Meter (nur Messgerät) 1 Stück
15676434 S213-Standardkit: 1 Stück
15686434 S213-Wasserkit: 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 15666434
Marke: METTLER TOLEDO™ 30339958
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Artikelnr.: 30339958 – S213-Messgerät: Messgerät, Elektrodenhalter, Abdeckung, Benutzerhandbuch, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
Artikelnr.: 30339959 – S213-Standardkit: Messgerät, Elektrodenhalter, Abdeckung, Benutzerhandbuch, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat, InLab™ Expert Pro-ISM pH-Sensor und InLab 731 Leitfähigkeitssensor, Führungen, 2 Pufferbeutel (für pH 4.01, 7.00, 9.21, 10.00), 2 Standardbeutel für 1433μ S/cm und 12.88 mS/cm
Artikelnr.: 30339980 – S213 – Wasserkit: Messgerät, Elektrodenhalter, Abdeckung, Benutzerhandbuch, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat, InLab™ Pure Pro-ISM für pH und InLab 741-ISM für Leitfähigkeit, Führungen, 2 Pufferbeutel (für pH 4.01, 7.00, 9.21, 10.00), 2 Standardbeutel für 1433μ S/cm und 12.88 mS/cm
Multiparameter misst pH und Leitfähigkeit gleichzeitig oder unabhängig voneinander. Das Mettler Toledo SevenCompact Duo213 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät kombiniert präzise elektrochemische Messtechnologien mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit.
  • Tischmessgerät für pH, Leitfähigkeit, Ionenkonzentration, Redox/ORP, Widerstand, Salzgehalt und gelöste Feststoffe (TDS), das Ergebnisse in pH, mV, Rel mV, μS/cm und ms/cm anzeigen kann
  • Schutzart IP54
  • Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
  • Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
  • Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0.5 %
Genauigkeit (mV) ±0.1 mV in -1000 bis 1000 mV; ±0.2 mV außen
Genauigkeit (pH) ±0,002
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±0.5 %
Genauigkeit (Salinität) ±0.5 %
Genauigkeit (TDS) ± 0.5 %
Kalibrierpunkte Leitfähigkeit 1; pH max. 5
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 1
Kalibrierpunkte (pH) Max. 5
Angaben zur Datenverwaltung USB-Stick, EasyDirect pH-PC-Software
Beschreibung S213 Gerätekit für die pH-Wert- und Leitfähigkeitsmessung
Kanäle Zweikanal
Displaytyp Farb-TFT
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes Routinemodus/Expertenmodus
Bereich (Leitfähigkeit) 0.001 µS/cm bis 1000 mS/cm
Bereich (mV) -2000,0 bis 2000,0
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Bereich (elektrischer Widerstand) 0,00 bis 100,0 Mohm/cm
Bereich (Salinität) 0,00 bis 80,00 psu/ppt
Bereich (TDS) 0,00 mg/l bis 1000 g/l
Auflösung (pH) 0,001/0,01/0,1
Temperaturbereich (metrisch) -5° bis +130 °C (ATC); -30° bis +130 °C (MTC)
Enthält S213 pH- und Leitfähigkeitsmessgerät, Elektrodenhalter, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat
Isopotentialpunkt pH7.00
Tastenfeld Folientastatur: Polyethylenterephthalat (PET)
Sprachen Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher 1.000 Messungen
Modell SevenCompact Duo S213
Stromversorgung 9 bis 12 V DC, 2.5 W
Produkttyp S213 -Meter (nur Messgerät)
Bereich (relative mV) -2000.0 bis 2000.0
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 80 % (nicht kondensierend)
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 1
Auflösung (mV) 0,1, 1
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.00 bis 1.0
Auflösung (Salinität) 0.00 bis 1.0
Auflösung (TDS) 0,01 bis 1
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Temperaturkompensation Linear, nicht linear, aus, reines Wasser
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturwahl Automatisch oder manuell
Abmessungen (L x B x H) 20.4 x 17.4 x 7.4 cm
Gewicht (metrisch) 890 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.