Learn More
Mettler Toledo™ SevenCompact pH meter S210, biotechnology kit
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 20
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Elektrodenhalter
- Die Uplace™-Bewegung hilft, die Elektrode in die beste Position für Ihre Probe zu bringen
- Schnelle Messungen und geringeres Risiko für das Kippen von Proben
- Geringeres Risiko von Sensorschäden
- Sie können alle Messdaten auf dem Display anzeigen oder aber sich mit der uFocus™ Ansicht auf das Wesentliche konzentrieren
- Das Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeige-Layouts erfolgt per Tastendruck
- Farbdisplay mit gut gestalteten Symbolen
- Menüeinstellungen in 10 Sprachen
- Sicherheit und hohe Reproduzierbarkeit dank Intelligent Sensor Management (ISM™)
- Professionelle Kalibrierunterstützung
- Umfassendes Servicepaket
- Integrierte USB- und RS 232-Schnittstelle
- Mit InLab™ Routine Pro-ISM, Leitfaden für pH-Messungen und 2 Pufferbeutel für pH 4.01, 7.00, 9.21 und 10.0
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit (mV) | ±0,2 mV |
| Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
| Akkutyp | 9 bis 12 V |
| Kalibrierpunkte | Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe |
| Beschreibung | SevenCompact pH-Messgerät S210-Bio-Kit |
| Nachweisbereich | -2 bis 20 °C |
| Kanäle | Einkanal |
| Displaytyp | TFT Farbe, 4.34 in. |
| Bereich (mV) | - 2000 bis 2000.0 mV |
| Bereich (pH) | -2 bis 20 |
| Mehr anzeigen |