Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ Multiparameter-Messgeräte für pH/Leitfähigkeit
Artikelnummer. 10014604 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Feldforschungskit
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10014604 Feldforschungskit 1 Set
10349834 Feldforschungskit -
2 options
Artikelnummer. 10014604
Marke: Mettler Toledo™ 51302602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speichert bis zu 99 GLP-Aufzeichnungen für die mobile Messung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und spezifischen Widerstand. Das Mettler Toledo™ SevenGo Duo™ pro SG23 Feldkit kann im Feld und in der Produktionsumgebung eingesetzt werden. Das Gerät zeichnet sich durch eine große Anwenderfreundlichkeit und hervorragende Ergonomie aus.
Das SG23 SevenGo Duo™ pH-/mV-/Leitfähigkeitsmessgerät eignet sich am besten für parallele Routinemessungen im Dual-Channel-Modus. Darüber hinaus bietet es die Sicherheitsfunktion Intelligent Sensor Management (ISM™) eine hochentwickelte Sicherheitsfunktion, die automatisch den angeschlossenen Sensor erkennt und die aktuellsten Kalibrierungsdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind, verwendet.
  • Strapazierfähiger Transportkoffer: Das uGo Gehäuse bietet eine sichere Aufbewahrung des Geräts, der Sensoren und des Zubehörs und verfügt über einen hermetisch abgedichteten Innenraum
  • Feldarbeit: Die Ein-Tasten-Funktionalität kombiniert Anwenderfreundlichkeit, Qualität und zuverlässige Messungen
  • Auf einen Blick: Das große Display zeigt alle relevanten Einstellungen an und hebt die wichtigsten Punkte hervor
  • Ein ergonomisches Meisterwerk: SevenGo Duo™ liegt in beiden Händen gut und die Knopfgrößen wurden entsprechend ihrer Bedeutung gewählt
  • Drehbarer Elektrodenclip: Der Clip kann auf der linken oder rechten Seite angebracht werden, um Messungen mit nur einer Hand durchzuführen
  • Staubschutz und Spritzwasserschutz: Das gesamte System ist für die ungünstigsten Bedingungen ausgestattet und entspricht der Schutzart IP-67 (Ingress Protection)
  • Komplettes Feld-Kit: Gerät, InLab-Sensoren mit ISM™,2 oder 5 m festes Kabel, Elektrodenclip, uGo Gehäuse und Kalibrierflaschen und -standards im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0.01 %
Genauigkeit (mV) ±1
Genauigkeit (pH) ±0,01
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) ±0.5 °C
Genauigkeit (Salinität) ±0.5 °C
Genauigkeit (TDS) ±0.5 °C
Akkutyp 1.5 V
Kalibrierpunkte (pH) 3
Beschreibung SevenGo Duo pH/Kond.-Messgerät SG23-FK2-Kit
Kanäle Zweikanal
Displaytyp LCD
IP-Bewertung IP 67
Bereich (Leitfähigkeit) 0.10μS/cm bis 500 mS/cm
Bereich (mV) -1999–1999 mV
Bereich (pH) 0 bis 14
Bereich (elektrischer Widerstand) 0,00 bis 100,0 Mohm/cm
Bereich (Salinität) 0,00 bis 80,0 ppt
Bereich (TDS) 0,01 mg/l bis 300 g/l
Auflösung (pH) 0,01
Temperaturbereich (metrisch) –5,0 °C bis +105 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für mobile Messungen sowohl im Feld als auch in der Produktionsumgebung
Enthält InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (beide IP67, 2 m Kabel) und uGo
Eingänge pH-Sensoreingänge: BNC, RCA/Cinch (beide IP67) Sensoreingang für die Leitfähigkeit: LTW 7-polig (IP67)
Sprachen Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher 99 Messungen
Modell Gehäuse SG23-FK2
Stromversorgung 4 AA-Batterien oder 1.3 V-NiMH-Akkus
Produkttyp Feldforschungskit
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5–85 % (nicht-kond.)
Auflösung (Leitfähigkeit) 0.01 bis 1
Auflösung (mV) 1
Auflösung (elektrischer Widerstand) 0.01 bis 0.1
Auflösung (Salinität) 0,01 bis 0,1
Auflösung (TDS) 0,01 bis 1
Temperaturgenauigkeit ±0.5 °C
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 40 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 220 x 90 x 45 mm
Gewicht (metrisch) 357 g (ohne Batterien)