Learn More
Palintest™ ANALYSENTEST-KOFFER
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Produktsortiment für Trinkwasser-, Abwasser- und Prozesswasser |
| Enthält | 3 x 100 ml-Probenbehälter, 2 x 10 ml-Teströhrchen, 1 x 13 in.-Trübungsröhrchen, 1 x Thermometer, 1 x Disketten-Komparator, 1 x Reagenzglasbürste, Reagenzien für die SE-Azidifizierung, Permanganatwert und universeller pH-Wert |
| Typ | Abwasserreinigungsset |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- photometry test kit sulphate 0-200PPM
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P264-Nach Gebrauch kontaminierte haut gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe ärztlichen rat auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium permanganate, potassium hydrogen sulphate