Learn More
Seward™ Stomacher™ Beutelgestelle
Beschreibung
Helfen bei der Organisation von Probenbeuteln
- Konstruktion aus hochwertigem Polymerkunststoff
- Optimale Aufbewahrungsmöglichkeit für Stomacher Probenbeutel zur Gewährleistung einer besonders sauberen und produktiven Arbeitsumgebung
- Optimal zum Befüllen von Inkubatoren mit Verschlussbeuteln für die Voranreicherung
- Lässt sich einfach zerlegen und mit den meisten Labordesinfektionsmitteln reinigen (nicht autoklavierbar)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig |
| Aufnahmevermögen | Beutel |
| Material | Polymer |
| Positionen | 3 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Vorbereitung, Lagerung und zum Transport von Proben in der mikrobiologischen Probenvorbereitung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Stomacher 3500 |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Menge | 1 |
| Mehr anzeigen |