Learn More
Olympus™ Sechsfach drehbarer Objektivrevolver
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mikroskope Olympus
Beschreibung
- Drehbar.
- Fasst bis zu 6 Objektive.
- Schlitz für DIC-Objektträger.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Drehbar, sechsfach |
| Gerät fasst | Objektive, DIC-Schieber |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskope Olympus |