missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Antibody (CL9101) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-88921UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 Monoclonal antibody specifically detects SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| SF-1/NR5A1/Steroidogenic Factor 1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| AD4BPSTF-1, Adrenal 4-binding protein, ELP, FTZ1adrenal 4 binding protein, FTZF1nuclear receptor AdBP4, Fushi tarazu factor homolog 1, Nuclear receptor subfamily 5 group A member 1, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1, SF-1POF7, SF1steroidogenic factor 1, Steroid hormone receptor Ad4BP, steroidogenic factor-1 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q13285, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology | |
| 2516 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL9101 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur