Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Beschreibung
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
- Sf-900™ III SFM ist ein niedrig-hydrolytisches Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs für die Insektenzellkultur, das für das Wachstum und den Erhalt von Zellen der Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21) optimiert ist.
- Es ist ebenfalls für die rekombinante Genexpression mit dem Baculovirus- und stabilen Insektenexpressionssystemen optimiert.
- Das Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von Lepidoptera-Zelllinien.
- Spodoptera frugiperda (Sf9)-Zellen, die in Sf-900™ III SFM wachsen, erreichen maximale Zelldichten von 10 bis 14 × 106 Zellen/ml.
- Sf-900™ III SFM ist ein verbessertes Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs zur Kultivierung von Sf9- und anderen Lepidoptera-Zelllinien und zur Produktion von Insektenviren und rekombinanten Proteinen.
- Das gebrauchsfertige Format erfordert keine Zugabe von Serum, Glutamin oder Tensiden.
- Zellen, die an andere handelsübliche Serum-freie Medien angepasst sind, sollten sequentiell an Sf-900™ III SFM angepasst werden.
- Reduzierte Hydrolysat-Konzentrationen verbessern die Chargenkonsistenz.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Sf21, Sf9 |
| Zelltyp | Insektenzelle |
| Klassifikation | Ohne tierische Bestandteile |
| Konzentration | 1 X |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Serumfreies Medium (SFM) für Insektenzellen |
| Serum Level | Serumfrei |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Glutamin |
| Ohne Additive | No Phenol Red, No Sodium Pyruvate, Kein Natriumhydrogencarbonat |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.