Learn More
Fisherbrand™ SFC-100 Aufrechtes biologisches Mikroskop
Código de producto. 15384398 Tienda Fisherbrand Traceable Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Objektivausführung:
DIN Achromatisch
Tamaño de la unidad:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Objektivausführung Tamaño de la unidad
15384398 DIN Achromatisch 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15384398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    197.00 €
    152.49 € / 1 Stück
    Sparen 44.51 €
    22% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Optimaler Einstieg für Studenten in die Welt der Mikroskopie. Fisher Scientific™ Aufrechte biologische Mikroskope der Serie SFC-100 bestechen durch ihre hochwertige Optik. Die Konstruktion aus 100 % optisch beschichtetem Glas gewährleistet ein gestochen scharfes Bild.
  • Optik aus zu 100 % optisch beschichtetem Glas für ein scharfes und klares Bild
  • Auswahl zwischen innovativer, kabelloser LED-Beleuchtung, die keine Hitze erzeugt, oder einem Standard-Wolfram-Beleuchtungssystem
  • Vollständige Konstruktion aus Metall ermöglicht eine lange Verwendung im Klassenzimmer
  • Grob- und Feinfokussystem mit Spannungsanpassung
Especificaciones
Kondensatortyp 0,65 N.A.-Kondensor mit Irisblende
Beschreibung Einfache Bühne mit Probenklemmen; Größe: 12 x 11 cm (4,7 x 4,3 in.)
Eyepiece WF10X/18 mm mit Zeiger, verriegelbar
Kopfausführung Monokular
Beleuchtungsart LED
Vergrößerungsleistung 4X, 10X, 40X
Modell SFC-100FLED kabellos
Objektivausführung DIN Achromatisch
Produkttyp Mikroskop
Enthält Staubabdeckung, Ladegerät und Batterien
Objektivrevolver Dreifaches Revolvermundstück mit Klickstopps
Optische Konstruktion Finite Optiksystem, 160 mm
Abmessungen (L x B x H) 17,5 x 13,5 x 36 cm (6,8 x 5,3 x 14,1 in.)
Gewicht (angloamerikanisch) 6,1 lb.
Gewicht (metrisch) 2,8kg
Elektrische Anforderungen 100 – 240 V, UK-Stecker
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.