Learn More
SFMBT2 Antibody (PCRP-SFMBT2-1B7), R&D Systems™
Artikelnummer. 18601365 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601365 100 μg 100 Mikrogramm
18660715 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18601365 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP323640100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
SFMBT2 Monoclonal antibody specifically detects SFMBT2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen SFMBT2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-SFMBT2-1B7
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry : 1-2 μg/million cells, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1-2 μg/mL
Zusammensetzung 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gen-Alias KIAA1617, Scm-like with four mbt domains 2, scm-like with four MBT domains protein 2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human SFMBT2 protein
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57713
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c
Produktlinie Novus