missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SGC 6870
Description
SGC 6870 is a potent and selective protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) allosteric inhibitor (IC50 = 77 nM). Exhibits selectivity over all other PRMTs and 23 methyltransferases. In HEK293T cells overexpressing PRMT6, inhibits asymmetric dimethylation of H3R2 (IC50 = 0.8 μM) Negative control SGC 6870N (Cat. No. 7184) also available.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (R)-4-(5-Bromothiophene-2-carbonyl)-5-(3,5-dimethylphenyl)-7-methyl-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one |
| CAS | 2561471-27-8 |
| Menge | 25 mg |
| Ziel | Protein Arginine Methyltransferase Inhibitors |
| Summenformel | C23H21BrN2O2S |
| Reinheit | 0.98 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?