Learn More
Tocris Bioscience™ SGC GAK 1
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
SGC GAK 1 is a high affinity cyclin G associated kinase (GAK) inhibitor (Kd = 1.9 nM). Exhibits >30-fold selectivity for GAK over a panel of other kinases. Inhibits GAK in live cell assays (IC50 = 110 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 6-Bromo-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4-quinolinamine |
| CAS | 2226517-76-4 |
| Menge | 25 mg |
| Summenformel | C18H17BrN2O3 |
| Reinheit | 99% |