Learn More
Trajan Scientific and Medical™ X25 GC inlet liner SGE split/splitless tapered,
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
5 mm
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Für die Verwendung mit Shimadzu Geräten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25/Packung |
| Länge (metrisch) | 95 mm |
| Product Type | GC-Einlass-Liner |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3.4 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |