Learn More
Trajan™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Artikelnummer. p-3244153
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
0,0625 in. (1,5875 mm) Swagelok- oder SGE-SSN-Muttern, Agilent HP, Varian GC-Systeme, 0,1 bis 0,32 mm Innendurchmesser
GC, 0,0625 in. (1,5875 mm) Mutter, Perkin Elmer und Varian Instrumente
GC, Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck
GC, verwendet mit Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck, für Säuleninnendurchmesser 0,045 bis 0,053 cm
GC-Chromatographie, verwendet mit Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck, für Säuleninnendurchmesser 0,01 t
Typ:
Ferrule
Kurze Ferrule
Reduktionshülse
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Für Säuleninnendurchmesser: 0.1 bis 0.32 mm
Für Säuleninnendurchmesser: 0.45 bis 0.53 mm
GC
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
10700272 GC, Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck Reduktionshülse GC 10 Stück
10085350 0,0625 in. (1,5875 mm) Swagelok- oder SGE-SSN-Muttern, Agilent HP, Varian GC-Systeme, 0,1 bis 0,32 mm Innendurchmesser Kurze Ferrule GC 10 Stück
11972627 GC-Chromatographie, verwendet mit Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck, für Säuleninnendurchmesser 0,01 t Ferrule Für Säuleninnendurchmesser: 0.1 bis 0.32 mm -
11912637 GC, verwendet mit Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck, für Säuleninnendurchmesser 0,045 bis 0,053 cm Ferrule Für Säuleninnendurchmesser: 0.45 bis 0.53 mm 10 Stück
10055440 GC, 0,0625 in. (1,5875 mm) Mutter, Perkin Elmer und Varian Instrumente Reduktionshülse GC 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 10700272
Marke: Trajan™ 072627
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
  • Weicher 100 %-iger Graphit ist sauerstoffporös
  • Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
  • Wiederverwendbar auf anderen Kapillarsäulen
  • Höchsttemperatur: 450 °C (842 °F)
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
  • SG-072635 und SG-072636 verfügen über einen kurzen Ferrulenkörper, der auf die Standard-Kapillarmuttern für HP-Injektoren/Detektoren passt
  • Nicht für GC/MS-Schnittstelle geeignet
Spezifikation
Typ Reduktionshülse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.019 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Breite (angloamerikanisch) 0.012 Zoll
Breite (metrisch) 0.032 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, Injektoren und Detektoren bei Atmosphärendruck
Material 100 % Graphit
Innendurchmesser (metrisch) 0.05 cm