Learn More
Trajan™ SGE™ 100% Graphit-Ferrulen
Artikelnummer. 11952627
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.08 cm
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11952627 0.08 cm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11952627 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0726082
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
  • Weicher 100 %-iger Graphit ist sauerstoffporös
  • Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
  • Wiederverwendbar auf anderen Kapillarsäulen
  • Höchsttemperatur: 450 °C (842 °F)
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
  • SG-072635 und SG-072636 verfügen über einen kurzen Ferrulenkörper, der auf die Standard-Kapillarmuttern für HP-Injektoren/Detektoren passt
  • Nicht für GC/MS-Schnittstelle geeignet
Spezifikation
Typ Reduktionshülse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,031 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 842 °F
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) GC14 A, GC17 A, GC2010 und GC2014 Säuleninnendurchmesser: 0,45 bis 0,53 mm-Detektor/Injektoren
Material 100 % Graphit
Innendurchmesser (metrisch) 0.08 cm