Learn More
Trajan™ Ferrulen aus 100 % Graphit
Artikelnummer. 11977957
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. Temperatur (metrisch):
450 °C
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. Temperatur (metrisch) Packungsgröße
11977957 450 °C 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11977957 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 072601
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
Einsatz in Agilent Technologies™ (HP-)Detektoren und Injektoren bei Atmosphärendruck (z. B. FID)
  • Weicher 100 %-iger Graphit ist sauerstoffporös
  • Bildet eine stabile Dichtung mit Kapillarsäulen
  • Wiederverwendbar auf anderen Kapillarsäulen
  • Höchsttemperatur: 450 °C (842 °F)
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
  • SG-072635 und SG-072636 verfügen über einen kurzen Ferrulenkörper, der auf die Standard-Kapillarmuttern für HP-Injektoren/Detektoren passt
  • Nicht für GC/MS-Schnittstelle geeignet
Spezifikation
Typ Ersatzferrulen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 842 °F
Max. Temperatur (metrisch) 450 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) 0,25 Zoll Außendurchmesser Gepackte Gaschromatographiesäule
Material 100 % Graphit
Name des Produkts
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.