Learn More
SGE™ 15 % Graphit/85 % Vespel™ Verringerungsferrule
Artikelnummer. 10507922
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0,08 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Länge (metrisch):
0.37 cm
0,74 cm
0.74 cm
Breite (metrisch):
0.32 cm
0,64 cm
0.64 cm
0.95 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10507922
Marke: SGE™ 072655
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mechanisch robust für lange Lebensdauer
Mechanisch robust für lange Lebensdauern
  • Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
  • Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
  • Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
  • Nicht wiederverwendbar
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Spezifikation
Typ Reduktionshülse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,031 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Länge (metrisch) 0.37 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,12 in.
Breite (metrisch) 0.32 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Technologies (Hewlett-Packard) GC/MS-Schnittstellenverbindungen und Perkin Elmer Detektoren/Injektoren
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0.08 cm