Learn More
SGE™ 15 % Graphit/85 % Vespel™ Verringerungsferrule
Artikelnummer. 12776348
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0,08 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Länge (metrisch):
0.37 cm
0,74 cm
0.74 cm
Breite (metrisch):
0.32 cm
0,64 cm
0.64 cm
0.95 cm
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
Product Code. 12776348
Brand: SGE™ 072659
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Mechanisch robust für lange Lebensdauer
Mechanisch robust für lange Lebensdauern
  • Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
  • Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
  • Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
  • Nicht wiederverwendbar
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Specifications
Typ Reduktionshülse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.0118 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Länge (metrisch) 0.37 cm
Breite (angloamerikanisch) 0,12 in.
Breite (metrisch) 0.32 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent HP, Perkin Elmer, Varian GC/MS, Verwendung mit 0,0625 in. (0,15875 cm) Swagelok, SGE langen SSNE-Muttern
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0.03 cm