Learn More
SGE™ 15 % Graphit/85 % Vespel™ Verringerungsferrule
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0,08 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Länge (metrisch):
0.37 cm
0,74 cm
0.74 cm
Breite (metrisch):
0.32 cm
0,64 cm
0.64 cm
0.95 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
Mechanisch robust für lange Lebensdauern
- Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
- Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
- Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
- Nicht wiederverwendbar
- Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Reduktionshülse |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,031 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC |
| Länge (metrisch) | 0,74 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 0,25 in |
| Breite (metrisch) | 0,64 cm |
| Material | 15 % Graphit, 85 % Vespel |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,08 cm |