Learn More
SGE™ 15 % Graphit/85 % Vespel™ Verringerungsferrule
Artikelnummer. p-4907907
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.02 cm
0.03 cm
0.05 cm
0,08 cm
0.08 cm
0.6 cm
0.63 cm
Länge (metrisch):
0.37 cm
0,74 cm
0.74 cm
Breite (metrisch):
0.32 cm
0,64 cm
0.64 cm
0.95 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15298893 0.6 cm 0.74 cm 0.95 cm 10 Stück
10075350 0.05 cm 0.74 cm 0.64 cm 10 Stück
12736358 0.63 cm 0.74 cm 0.95 cm 1 Stück
10507922 0.08 cm 0.37 cm 0.32 cm 10 Stück
10300661 0.05 cm 0.37 cm 0.32 cm 10 Stück
16672632 0,08 cm 0,74 cm 0,64 cm 10 Stück
10340611 0.02 cm 0.37 cm 0.32 cm 10 Stück
12776348 0.03 cm 0.37 cm 0.32 cm 10 Stück
8 options
Artikelnummer. 15298893
Marke: SGE™ 0726673
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mechanisch robust für lange Lebensdauer
Mechanisch robust für lange Lebensdauern
  • Bilden einen sicheren Halt mit Kapillarsäule
  • Höchsttemperatur: 300 °C (572 °F)
  • Muss nach ersten Temperaturzyklen nachgezogen werden
  • Nicht wiederverwendbar
  • Unter Stickstoff vorkonditioniert, für geringes Bluten
Spezifikation
Typ Reduktionshülse
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.23 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC
Länge (metrisch) 0.74 cm
Breite (angloamerikanisch) 0.37 Zoll
Breite (metrisch) 0.95 cm
Material 15 % Graphit, 85 % Vespel
Innendurchmesser (metrisch) 0.6 cm