Learn More
Trajan™ Syringe,5μl, Removable Needle, 50mm,with Repeating Adapter
Beschreibung
- Hochwertige Lösungen für die Handhabung von Flüssigkeiten
- Genaue und reproduzierbare Injektionen
- Zylinder mit 8 mm Außendurchmesser und Mehrfachadapter
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |