Learn More
SGE™ Autosamplerspritzen mit fester 42 mm-Nadel mit konischer Spitze, 5 μl
Beschreibung
- Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
- Große Temperaturbereiche
- Erhöhte Laufruhe
- Farbcodierte Spritzen nach Volumen
- Auswahl an Nadelmessstärken- und -längenoptionen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Nicht gasdicht |
| Kanülen-Gauge | 23 bis 26 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0,63/0,47 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (metrisch) | 42 mm |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 5F-AG-0.63/0.47C |
| Volumen (metrisch) | 5 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Agilent GC-Autosampler 7693 A, 7673, 7683 und 6850 ALS |
| Mehr anzeigen |