Learn More
SGE™ PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm-Nadel mit konischer Spitze
Artikelnummer. 10770272
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 μl
5 μl
10 μl
100 μl
Kanülen-Gauge:
23 G
23 ga
26 G
26 ga
Modell:
0.5BNR-C/T-5/0.47C
0.5BNR-C/T-5/0.63C
100R-C/T-GT-5/0.47C
10R-C/T-5/0.47C
10R-C/T-5/0.63C
10R-C/T-GT-5/0.47C
5R-C/T-0.63C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Kanülen-Gauge Modell unitSize
10770272 10 μl 26 ga 10R-C/T-5/0.47C 1 Stück
12674915 0,5 μl 26 G 0.5BNR-C/T-5/0.47C 1 Stück
12684915 0,5 μl 23 G 0.5BNR-C/T-5/0.63C 1 Stück
12917506 5 μl 23 ga 5R-C/T-0.63C 1 Stück
10152922 10 μl 23 ga 10R-C/T-5/0.63C 1 Stück
10247312 10 μl 26 ga 10R-C/T-GT-5/0.47C 1 Stück
12624925 100 μl 26 G 100R-C/T-GT-5/0.47C 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 10770272
Marke: SGE™ 002982
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die Diamond Spritzentechnologie sorgt für verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit, einen breiten Temperaturbereich und reibungslosen Betrieb. PAL Autosampler-Spritzen mit abnehmbarer 50 mm Nadel mit konischer Spitze für CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus, AS2000, AS3000, AS200 /800 Autosampler
  • Verbesserte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Großer Temperaturbereich bis 150 °C
  • Verbesserte Laufruhe
  • Speziell für PAL konzipiert
  • 22 Gauge-Nadeln mit 0.72 mm Außendurchmesser
  • 23 Gauge-Nadeln mit 0.63 mm Außendurchmesser
  • 26 Gauge-Nadeln mit 0.47mm Außendurchmesser
  • Genauigkeit und Reproduzierbarkeit ±1 % (Abgabemenge) (±2 % für 0.5 μl-Spritzen)
  • Konusförmig (auch als Punktart AS für Autosampler bekannt), um Multiinjektions-Anforderungen zu widerstehen und zur Steigerung der Haltbarkeit des Septums bei Verwendung mit einem Autosampler
  • Sofern ein gasdichter Kolben zum Einsatz kommt, besteht dieser aus PTFE
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 ga
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (metrisch) 50 mm
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-C/T-5/0.47C
Volumen (metrisch) 10 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC, LEAP, CombiPAL, GC PAL, Thermo TriPlus und AS3000, AS2000
Anschlusstyp Abnehmbar