Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Bruker (Varian) CP-8400/8410 und CP-9010/9050
Artikelnummer. 15258463
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,018 in.
0,024 in.
Modell:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge Anschlusstyp Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle Modell Packungsgröße
15258463 26 G Abnehmbar 0,018 in. 10R-BT-GT-0.47C 1 Stück
15243563 23 G Befestigt 0,024 in. 10F-VA8400/BT-5/0.63C 1 Stück
15288453 26 G Abnehmbar 0,018 in. 10R-VA8400-5/0.47C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15258463 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 0029851
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
  • Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
  • Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
  • Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
  • Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
  • Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
  • Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Kanülen-Gauge 26 G
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,018 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.47 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,9 in.
Produkttyp Autosampler-Spritze
Modell 10R-BT-GT-0.47C
Menge Je
Volumen (metrisch) 5 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) TriPlus, AS3000 und AS2000
Anschlusstyp Abnehmbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.