Learn More
Trajan™ Autosamplerspritzen mit abnehmbarer Nadel für Bruker (Varian) CP-8400/8410 und CP-9010/9050
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
23 G
26 G
Anschlusstyp:
Abnehmbar
Befestigt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle:
0,018 in.
0,024 in.
Modell:
10F-VA8400/BT-5/0.63C
10R-BT-GT-0.47C
10R-VA8400-5/0.47C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Borosilikatglaszylinder für Festigkeit und Inertheit.
- Edelstahlnadeln für Inertheit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Die Rückseite hinter der Skala erleichtert das schnelle und genaue Ablesen der Spritzenskala.
- Der Metallrückenflansch sorgt für Stabilität und ist bruchsicher.
- Die Metallnadelkappe auf dem Spritzenzylinder schützt und verbessert die Lebensdauer der Spritze.
- Spritzen werden einzeln auf ihre Qualität getestet, um Zuverlässigkeit und Konformität zu gewährleisten.
- Das einzigartige Verpackungsdesign verhindert eine mögliche Kontamination der Spritze.
Spezifikation
Spezifikation
| Kanülen-Gauge | 23 G |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle | 0,024 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.63 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
| Länge (angloamerikanisch) Kanüle | 1,9 in. |
| Produkttyp | Autosampler-Spritze |
| Modell | 10F-VA8400/BT-5/0.63C |
| Menge | Je |
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Art der Kanülenspitze | Konus |
| Mehr anzeigen |