Learn More
SGE™ BP1 Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15278623
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 m
15 m
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,1 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
15278623 10 m 0,1 mm 0,1 μm 1 Stück
15248633 15 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
15208643 30 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
15248713 60 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15278623 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 054022
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die nicht polare Phase nach Industriestandard eignet sich für alle Routineanalysen
  • 100 % Dimethylpolysiloxan
  • Extrem niedrige Blutphase mit einer hohen Temperaturgrenze von 320/340 °C.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,1 mm
Temperaturbereich -60° C bis +320/340°°C
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 10 m