Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
Artikelnummer. 12664955
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Filmdicke unitSize
12664955 30 m 0,25 mm 0,25 μm 1 Stück
15278673 30 m 0,25 mm 1 μm 1 Stück
12935591 30 m 0,32 mm 0,5 μm 1 Stück
12965581 30 m 0,32 mm 0,25 μm 1 Stück
12995581 30 m 0,53 mm 1 μm -
15248683 60 m 0,53 mm 1 μm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 12664955
Marke: SGE™ 054427
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WAX-Säulen nach Industriestandard
  •  Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
  • Quervernetzt für Stabilität und Waschen
  • Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
  • 0,1 bis 1 μm Schichtdicke: 20 °C bis 260/280 °C
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analyse von Ketonen, Ketone, Aldehydeanalyse, Duftstoffanalyse
Partikelgröße 0,25 μm
Filmdicke 0,25 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Polar