Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
Beschreibung
- Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
- Quervernetzt für Stabilität und Waschen
- Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
- 0.1 Bis 1 μm Filmdicke: 20° bis 260/280 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0,32 mm |
| Stationäre Phase | Polyethylenglykol |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Ketonen, Ketone, Aldehydeanalyse, Duftstoffanalyse |
| Partikelgröße | 0,25 μm |
| Filmdicke | 0,25 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Polarität | Polar |