Learn More
SGE™ BP20 (WAX) Kapillarsäulen
Artikelnummer. 15248683
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Filmdicke:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15248683
Marke: SGE™ 0544515
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
WAX-Säulen nach Industriestandard
  •  Sehr polare Polyethylenglykol-Phase (PEG)
  • Quervernetzt für Stabilität und Waschen
  • Auch ideal für Xylol und aromatisches Isomer
  • 0.1 Bis 1 μm Filmdicke: 20° bis 260/280 °C
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,53 mm
Stationäre Phase Polyethylenglykol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie (GC), Ketone, Aldehydeanalyse, Duftstoffanalyse
Partikelgröße 1 μm
Filmdicke 1 μm
Länge (metrisch) 60 m
Polarität Polar