Learn More
Trajan™ Kapillarschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.36 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
Beschreibung
- Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kapillarschlauch |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.43 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.32 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organische und wässrige Lösungsmittel |
| Deaktivierung | Phenyl |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |