Learn More
Trajan™ Kapillarschläuche
Artikelnummer. p-4399758
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.22 mm
0.32 mm
0.53 mm
Außendurchmesser (metrisch):
0.36 mm
0.43 mm
0.68 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Meter
Artikelnummer. 12975751
Marke: Trajan™ 064102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unverzichtbar für die Wartung eines Hochleistungs-Chromatographiesystems. Trajan Scientific and Medical™ Phenyl-deaktivierte Quarzglas-Kapillarschläuche eignen sich für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Chemisch inert und thermisch stabil bis 380 °C
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Typ Kapillarschlauch
Außendurchmesser (metrisch) 0.36 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0.22 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Organische und wässrige Lösungsmittel
Deaktivierung Phenyl
Gesamtlänge (metrisch) 5 m