Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liner für Agilent™ GC
Artikelnummer. 15269013
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Agilent 7890, 6890, 6850, HP 4890, 5890
Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500
Geometrie:
Standard
Unteres Loch
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Geometrie Packungsgröße
15269013 Agilent 7890, 6890, 6850, HP 4890, 5890 Unteres Loch 5 Stück
15249013 Perkin Elmer Autosystem, Clarus 500 Standard 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269013 Lieferant SGE™ Lieferanten-Nr. 092326
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Agilent7890, 6890, 6850, HP4890, 5890
  • Das Sortiment deckt alle Anwendungen und alle gängigen Gerätemarken/-modelle ab
  • Das Sortiment umfasst Verdampfungs- und Kalteinspritzungstechniken an der Säule
  • Die Einlasseinsätze gewährleisten eine vollständige und verlustfreie Übertragung der Probe von der Spritze zur Säule
  • 6.3 mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser; 78.5 mm Länge
Spezifikation
Produkttyp Connectite Standard-Liner
Geometrie Unteres Loch
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 7,85 cm
Innendurchmesser (metrisch) 0.4 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.63 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent 7890, 6890, 6850, HP 4890, 5890