Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liner für Shimadzu™ GC
Artikelnummer. p-4595129
Click to view available options
Menge:
5/Pckg.
Product Type:
Connectite Bodenlochauskleidung
Connectite Oberlochauskleidung
Connectite Standard-Liner
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 15219023
Marke: SGE™ 092331
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Shimadzu 2010™ GC
  • Das Sortiment deckt alle Anwendungen und alle gängigen Gerätemarken/-modelle ab
  • Das Sortiment umfasst Verdampfungs- und Kalteinspritzungstechniken an der Säule
  • Die Einlasseinsätze gewährleisten eine vollständige und verlustfreie Übertragung der Probe von der Spritze zur Säule
  • 5 mm Außendurchmesser, 3.4 mm Innendurchmesser; 95 mm Länge
Spezifikation
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 9,5 cm
Product Type Connectite Bodenlochauskleidung
Innendurchmesser (metrisch) 0.34 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.5 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Shimadzu 2010