Learn More
SGE™ ConnecTite™ Liner für Thermo Scientific™ GC
Artikelnummer. 15279023
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Connectite Bodenlochauskleidung
Connectite Standard-Liner
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
15279023 Connectite Bodenlochauskleidung 5 Stück
15239023 Connectite Standard-Liner 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279023 Lieferant Trajan Lieferanten-Nr. 092336
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit Thermo Scientific TRACE™ und FOCUS™ GCs
  • Das Sortiment deckt alle Anwendungen und alle gängigen Gerätemarken/-modelle ab
  • Das Sortiment umfasst Verdampfungs- und Kalteinspritzungstechniken an der Säule
  • Die Einlasseinsätze gewährleisten eine vollständige und verlustfreie Übertragung der Probe von der Spritze zur Säule
  • 8 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser; 105 mm Länge
Spezifikation
Produkttyp Connectite Bodenlochauskleidung
Menge 5/Pckg.
Länge (metrisch) 10,5 cm
Innendurchmesser (metrisch) 0.5 cm
Außendurchmesser (metrisch) 0.8 cm
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific GC Trace und Focus