Learn More
Trajan™ CTC PAL HPLC Autosampler-Spritze mit fester Nadel
Artikelnummer. 12987526
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
25 μl
100 μl
500 μl
Modell:
100F-CTC-GT-LC (0,4)
500F-CTC-GT-LC (0,4)
Gehäuse 100F-CTC-GT-LC
Gehäuse 25F-CTC-GT-LC
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Modell Packungsgröße
12987526 500 μl 500F-CTC-GT-LC (0,4) 1 Stück
12947556 100 μl Gehäuse 100F-CTC-GT-LC 1 Stück
12967526 100 μl 100F-CTC-GT-LC (0,4) 1 Stück
12957526 25 μl Gehäuse 25F-CTC-GT-LC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12987526 Lieferant Trajan™ Lieferanten-Nr. 007720
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Borosilikatglaszylinder und Edelstahlnadeln sorgen für Festigkeit und Inertheit. Die Unterstützung ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbeurteilung.
  • Hochtemperaturspritzen für Headspace-Anwendungen mit Temperaturen bis zu 150 °C
  • PTFE-Kolbendichtungsoption für einen reibungslosen, leckfreien Betrieb – geeignet für Flüssigkeits- und Gasproben mit austauschbaren Kolben
  • Die Spezifikationen der Spritzen sind genau auf die CTC-Halter abgestimmt, um einen ordnungsgemäßen Sitz und eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten
Spezifikation
Kanülen-Gauge 22 G
Außendurchmesser (metrisch) 0.72 mm
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.72 mm
Produkttyp Gastight
Modell 500F-CTC-GT-LC (0,4)
Volumen (metrisch) 500 μl
Länge (metrisch) Kanüle 51 mm
Art der Kanülenspitze LC