Learn More
Trajan™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,002 in.
0,005 in.
0.005 Zoll
0.006 Zoll
0.008 Zoll
0,25 mm
0,012 in.
0,020 in.
0,53 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.007 Zoll
0.008 Zoll
0,01 in.
0.014 Zoll
0.016 Zoll
0.026 Zoll
0,03 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
6.56 ft.
6,6 ft. (2,01 m)
16.4 ft.
32,8 ft. (2,01 m)
82 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
25 Meter
5 Meter
Beschreibung
- Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
- Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
- Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
- Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Kapillarschlauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für Biotechnologie-Anwendungen sowie organische und wässrige Lösungsmittel |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,020 in. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.026 Zoll |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.53 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.68 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 16.4 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 5 m |
| Material | Quarzglas |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 716 °F |
| Mehr anzeigen |