Learn More
Trajan™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Artikelnummer. 10654605
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,002 in.
0,005 in.
0.005 Zoll
0.006 Zoll
0.008 Zoll
0,25 mm
0,012 in.
0,020 in.
0,53 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.007 Zoll
0.008 Zoll
0,01 in.
0.014 Zoll
0.016 Zoll
0.026 Zoll
0,03 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
6.56 ft.
6,6 ft. (2,01 m)
16.4 ft.
32,8 ft. (2,01 m)
82 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 10654605
Marke: Trajan™ 0624461
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
  • Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Typ Kapillarschlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Biotechnologie-Anwendungen sowie organische und wässrige Lösungsmittel
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.005 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0.008 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 0.15 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.22 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Material Quarzglas
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 716 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 380 °C