Learn More
Trajan™ Deaktivierte (Methyl-) Quarzglasschläuche
Artikelnummer. 15298813
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,002 in.
0,005 in.
0.005 Zoll
0.006 Zoll
0.008 Zoll
0,25 mm
0,012 in.
0,020 in.
0,53 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
0.007 Zoll
0.008 Zoll
0,01 in.
0.014 Zoll
0.016 Zoll
0.026 Zoll
0,03 in.
Gesamtlänge (angloamerikanisch):
6.56 ft.
6,6 ft. (2,01 m)
16.4 ft.
32,8 ft. (2,01 m)
82 ft.
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
2 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 15298813
Marke: Trajan™ 062449
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Trajan Scientific and Medical™ Methyl-deaktivierten Quarzglas-Kapillarschläuche sind chemisch inert und thermisch stabil bis zu 380 °C.
  • Geeignet für organische und wässrige Lösungsmittel
  • Methyl deaktiviert für die Verwendung mit Kohlenwasserstoffen (Pentan, Hexan, Heptan, Isooktan, Aromaten und gemischten Lösungsmitteln – n-Paraffinen/chlorierten Lösungsmitteln
  • Individuell getestete Leistung jeder 30 m-Länge, aus der alle kürzeren Längen vorbereitet werden
  • Ideal für Biotechnologie-Anwendungen
Spezifikation
Typ Kapillarschlauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Biotechnologie-Anwendungen sowie organische und wässrige Lösungsmittel
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0.006 Zoll
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,01 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0.17 mm
Außendurchmesser (metrisch) 0.3 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 16.4 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 5 m
Material Quarzglas
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 716 °F
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 380 °C