Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 10 bis 50 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Artikelnummer. 13187936
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle:
0.11 mm
0.24 mm
Enthält:
Ultraglatte Beschichtung
Ultraglatte hydrophile Beschichtung
Ultraglatte hydrophobe Beschichtung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13187936
Marke: Trajan™ 0355530
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verbessert die Empfindlichkeit der MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytrückgewinnung.
  • Sorgt dafür, dass die Verschleppung auf ein niedrigeres Niveau reduziert wird als selbst bei den besten erhältlichen Spritzen mit fester Nadel. Im Falle einer Nadelbeschädigung bieten Diamond MS-Nadeln eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer kompletten Spritze mit fester Nadel.
  • Ultraglatte Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen Ihrer Probe und der Nadel. 
  • Reduzieren Sie die Probeninteraktionen mit einer hydrophoben oder hydrophilen Nadelbeschichtung noch weiter
Spezifikation
Kanülen-Gauge 23 G
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0.0094 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.24 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Kanüle 0,024 in.
Außendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.63 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gaschromatographie
Enthält Ultraglatte Beschichtung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 1,96 in.
Produkttyp GC-Autosampler-Spritze
Menge Je
Volumen (metrisch) 10 bis 50 μl
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) CTC PAL